Stampa…
1,4-Diaminobutane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08279.9999
1,4-Diaminobutane per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,4-Diaminobutane
Formula: C₄H₁₂N₂
Peso molecolare: 88,15 g/mol
Punto di ebollizione: 158 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 25…28 °C
Densità: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008235
CAS Number: 110-60-1
EINECS: 203-782-3
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),II
Merck Index: 12,08134
Visualizza i codici
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point 25 - 28 °C
Molar Mass 88.15 g/mol
Boiling Point 158 - 160 °C (1013 hPa)
Flash Point 63 °C
Refractive Index 1.454 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.7 - 11.2 %(V)
Density 0.88 g/cm3