1,4-Diaminobutane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO112125000EA
216
EUR
ACRO112125000
ACRO112120025
ACRO112120250
ACRO112121000
1,4-Diaminobutane 99%
1,4-Diaminobutane
Formula:
C₄H₁₂N₂ Peso molecolare: 88,15 g/mol Punto di ebollizione: 158…160 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 27 °C Densità: 0,877 g/cm³ Flash Pt: 45 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008235 CAS Number: 110-60-1 EINECS: 203-782-3 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 12,08134 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4550 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +21° to +25° (22°C, 589 nm) (c=1.2, 1 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |