Stampa…
Diethyl suberate ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
A14735.36EA 841 EUR
A14735.36 A14735.30 A14735.18
Diethyl suberate ≥99%
Diethyl suberate
Formula: C₁₂H₂₂O₄
Peso molecolare: 230,3 g/mol
Punto di ebollizione: 282…283 °C
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 0,980
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009217
CAS Number: 2050-23-9
EINECS: 218-084-4