Stampa…
Dimethyl succinate
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Attenzione
EHERC16985500EA 77.2 EUR
EHERC16985500
Dimethyl succinate
Dimethyl succinate
Formula: C₆H₁₀O₄
Peso molecolare: 146,14 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 18…19 °C
Densità: 1,117 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 106-65-0
EINECS: 203-419-9
Merck Index: 12,09038