Stampa…
Dimethyl malonate 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
220700051.EA 405 EUR
220700051. 220702500. 220700010.
Dimethyl malonate 99+%
Dimethyl malonate
Formula: C₅H₈O₄
Peso molecolare: 132,12 g/mol
Punto di ebollizione: 180…181 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –62 °C
Densità: 1,156 g/cm³
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008460
CAS Number: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Free acid ≤0.1 % (as malonic acid)