Acetonitrile, anidro (max. 0,003% H2O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Reag. USP, ACS, super gradient grade adatto per UPLC/UHPLC
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Filtrato a 0,2 µm, confezionato sotto azoto
83639.320EA
169
EUR
83639.320
83639.400
83639.360
83639.9010
83639.928
83639.9030
83639.290
83639.911
83639.914
83639.500
83639.910
Acetonitrile, anidro (max. 0,003% H2O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Reag. USP, ACS, super gradient grade adatto per UPLC/UHPLC
Acetonitrile
Formula:
H₃CCN Peso molecolare: 41,05 g/mol Punto di ebollizione: 81,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –45,7 °C Densità: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 5 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001878 CAS Number: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Titolo | Min. 99,9 % |
Soluzione (100 g/l) | Neutral |
Acidità | Max. 0,0008 meq/g |
Alcalinità | Max. 0,0006 meq/g |
Punto di ebollizione | 80 - 82 °C |
Colorazione | Max. 10 APHA |
Densità (20/4) | 0,781 - 0,784 |
Densità (20/20) | 0,782 - 0,785 |
Indice di rifrazione (20°C) | 1,343 - 1,345 |
Residuo di evaporazione | Max. 2 ppm |
Acqua | Max. 30 ppm |
Assorbanza (190 nm) | Max. 1 |
Assorbanza (195 nm) | Max. 0,1 |
Assorbanza (200 nm) | Max. 0,02 |
Assorbanza (210 nm) | Max. 0,02 |
Assorbanza (220 nm) | Max. 0,01 |
Assorbanza (230 nm) | Max. 0,01 |
Assorbanza (240 nm) | Max. 0,005 |
Assorbanza (250 nm) | Max. 0,005 |
Assorbanza (240-420 nm) | Max. 0,005 |
Trasmittanza (190 nm) | Min. 10 % |
Trasmittanza (195 nm) | Min. 80 % |
Trasmittanza (200 nm) | Min. 95 % |
Trasmittanza (210 nm) | Min. 96 % |
Trasmittanza (220 nm) | Min. 97 % |
Transmittance (230 nm) | Min. 98 % |
Trasmittanza (240 nm) | Min. 99 % |
Trasmittanza (250 nm) | Min. 99 % |
Trasmittanza (240-420 nm) | Min. 99 % |
Fluorescenza (come chinina) (254 nm) | Max. 1 ppb |
Gradiente (210 nm) | Max. 3 mAU |
Gradiente (254 nm) | Max. 1 mAU |
Conforme a ACS | Conforme |
Conforme a ACS (HPLC/UV) | Conforme |
Conforme a Reag. Ph.Eur. | Conforme |
Conforme alla Reag. USP-NF | Conforme |