Stampa…
Bromodichloromethane, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
48540-UEA 55.3 EUR
48540-U
Bromodichloromethane, Supelco®
Bromodichloromethane
Formula: BrCl₂CH
Peso molecolare: 163,83 g/mol
Punto di ebollizione: 90,1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –56 °C
Densità: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000824
CAS Number: 75-27-4
EINECS: 200-856-7
Merck Index: 13,01401