Stampa…
1,9-Decadiene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
31207.09EA 128 EUR
31207.09 31207.18
1,9-Decadiene ≥97%
1,9-Decadiene
Formula: C₁₀H₁₈
Peso molecolare: 138,25 g/mol
Punto di ebollizione: 169 °C
Punto di fusione: –71,8 °C
Densità: 0,75
Flash Pt: 42 °C (107 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008670
CAS Number: 1647-16-1
EINECS: 216-711-6
UN: 3295
ADR: 3,III