1,7-Octadiene 98.5%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO129351000EA
87
EUR
ACRO129351000
ACRO129355000
1,7-Octadiene 98.5%
1,7-Octadiene
Formula:
C₈H₁₄ Peso molecolare: 110,2 g/mol Punto di ebollizione: 114…121 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –70 °C Densità: 0,74 g/cm³ Flash Pt: 9 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008668 CAS Number: 3710-30-3 EINECS: 223-054-9 UN: 2309 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.0 % |