Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
(R)-(-)-Hydratropic acid
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO264662500
(R)-(-)-Hydratropic acid
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 257 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 29 a 32 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: 2 - 8°C
MDL Number: MFCD00063140
CAS Number: 7782-26-5
EINECS: 000-000-0
Order Now
Appearance Beige to light brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -75.5° to -81.5° (20°C, 589 nm) (c=1.5, EtOH)
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità