5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
|
Attenzione
|
399698-25EA
789
EUR
399698-25
5-Hydroxy-L-tryptophan, Millipore®
5-Hydroxy-L-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₃ Peso molecolare: 220,23 g/mol Punto di fusione: 273 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
4350-09-8 EINECS: 224-411-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,04895 |