Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
5-Hydroxy-L-tryptophan ≥99%
Fornitore: Acros Organics
Pericolo
ACRO148290250 ACRO148290010 ACRO148290050
5-Hydroxy-L-tryptophan ≥99%
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Peso molecolare: 220,23 g/mol
Punto di fusione: 273 °C
Temperatura di stoccaggio: 2 - 8°C
CAS Number: 4350-09-8
EINECS: 224-411-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,04895
Order Now
Appearance White to light beige to light grey Powder
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità