Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
L(-)-Triptofano
Fornitore: U.S. Pharmacopeia
USPH1700501
L(-)-Triptofano
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 204,23 g/mol
Punto di fusione: 290 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: ambient
MDL Number: MFCD00064340
CAS Number: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
UN: 0000
Merck Index: 12,09929
Order Now
Ordine
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità