L-Tryptophan, EMPROVE® exp Ph. Eur., BP, JPC adatto a essere utilizzato come eccipiente
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 204,23 g/mol
Punto di fusione: 290 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064340
CAS Number: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
UN: 0000
Merck Index: 12,09929
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
1 kg 1.08396.1000
Codice articolo fornitore: 1.08396.1000
Codice articolo locale: MERP1.08396.1000
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità