L(-)-Triptofano, Millipore®
Fornitore: Merck Millipore Calbiochem
6540-100EA
233
EUR
6540-100
L(-)-Triptofano, Millipore®
L(-)-Triptofano
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Peso molecolare: 204,23 g/mol Punto di fusione: 290 °C Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS Number: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 12,09929 |