L(+)-Istidina, Millipore®
Fornitore: Merck
Synonyms:
(S)-(+)-Istidina
, His
, H-His-OH
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04351.5000EA
0
EUR
1.04351.5000
1.04351.0025
1.04351.0100
1.04351.1000
1.04351.9010
L(+)-Istidina, Millipore®
L(+)-Istidina
Soluble in water and mineral acids; insoluble in organic solvents.
Formula:
C₆H₉N₃O₂ Peso molecolare: 155,16 g/mol Punto di fusione: 272…273 °C Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064315 CAS Number: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |