L(+)-Istidina base, BioChemica®
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms:
(S)-(+)-Istidina
, His
, H-His-OH
A3738.0100EA
57.8
EUR
A3738.0100
A3738.1000
L(+)-Istidina base, BioChemica®
L(+)-Istidina
- All amino acids from AppliChem are of non-animal origin!
Formula:
C₆H₉N₃O₂ Peso molecolare: 155,16 g/mol Punto di fusione: 272…273 °C Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064315 CAS Number: 71-00-1 EINECS: 200-745-3 Merck Index: 13,04741 |
Assay (titr.) | min. 99 % |
α20°C/D; 11 %, HCl 120 g/l | +11.8° - +12.8° |
Heavy metals (as Pb) | max. 0.001 % |
Insoluble matter | passes test |
Other amino acids | max. 0.5 % |
Ammonium | max. 0.1 % |
Chloride | max. 0.02 % |
Sulfate | max. 0.02 % |