Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
L(+)-Istidina
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms: (S)-(+)-IstidinaH-His-OHHis
Formula: C₆H₉N₃O₂
Peso molecolare: 155,16 g/mol
Punto di fusione: 272…273 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064315
CAS Number: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
100 g A1341.0100
Codice articolo fornitore: A1341.0100
Codice articolo locale: APLIA1341.0100
1 kg A1341.1000
Effettua il Login in per maggiori dettagli
Codice articolo fornitore: A1341.1000
Codice articolo locale: APLIA1341.1000
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità