Stampa…
L(+)-Istidina 98.5-101.5%, purissimo
Synonyms: (S)-(+)-IstidinaHisH-His-OH
1B1164-100GEA 71.2 EUR
1B1164-100G 1B1164-1KG
L(+)-Istidina 98.5-101.5%, purissimo
L(+)-Istidina
Formula: C₆H₉N₃O₂
Peso molecolare: 155,16 g/mol
Punto di fusione: 272…273 °C
Densità: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064315
CAS Number: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Visualizza i codici
Arsenic 1.5 ppm
Chloride 0.05%
Heavy Metals 0.0015%
Iron 0.003%
Loss on Drying 0.2%
Purity (Dry Basis) 98.5 – 101.5%
Residue after Ignition 0.2%
Specific Rotation 12.4 – 14°
Sulphate 0.03%