L(+)-Istidina ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Synonyms: (S)-(+)-IstidinaH-His-OHHis
Formula: C₆H₉N₃O₂
Peso molecolare: 155,16 g/mol
Punto di fusione: 282°C (D)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064315
CAS Number: 71-00-1
EINECS: 200-745-3
Merck Index: 13,04741
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/29/2299829.jpg
Appearance White Crystalline powder or crystals
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 100 g ACRO166151000
Codice articolo fornitore: 166151000
Codice articolo locale: ACRO166151000
Bottiglia di vetro 25 g ACRO166150250
Codice articolo fornitore: 166150250
Codice articolo locale: ACRO166150250
Plastic bottle 500 g ACRO166155000
Codice articolo fornitore: 166155000
Codice articolo locale: ACRO166155000
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione 282°C (D)
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI