Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Cytidine

Fornitore: VWR Chemicals



Formula: C₉H₁₃N₃O₅
Peso molecolare: 243,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006545
CAS Number: 65-46-3
Risultati del test di specificazione
Em (280 nm, 0,1 N HCl) >12600

 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
50 g 0182-50G
Codice articolo locale: VWRC0182-50G
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI