Stampa…
Rame (II) acetato monoidrato, cristalli, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02710.9050EA 0 EUR
1.02710.9050 1.02710.1700 1.02710.0500 1.02710.9999
Rame (II) acetato monoidrato, cristalli, EMPLURA®, Supelco®
Rame (II) acetato monoidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cu·H₂O
Peso molecolare: 199,65 g/mol
Punto di fusione: 115 °C
Densità: 1,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00149570
CAS Number: 6046-93-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02651
Visualizza i codici
Assay (iodometric) ≥ 99.0 %
In water insoluble matter ≤ 0.1 %
pH-value (2 %; water) 5.2 - 5.5
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.2 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Zn (Zinc) ≤ 0.01 %