Stampa…
Ammonio cerio (IV) solfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
Synonyms: Cerio (IV) ammonio solfato
2678.1000EA 201 EUR
2678.1000
Ammonio cerio (IV) solfato 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM soluzione volumetrica
Ammonio cerio (IV) solfato
Formula: H₁₆CeN₄O₁₆S₄
Peso molecolare: 596,52 g/mol
MDL Number: MFCD00148851
CAS Number: 7637-03-8
EINECS: 231-567-4
UN: 3264
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed