Stampa…
Potassio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, Titripur® soluzione volumetrica, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Potassa causticaIdrossido di potassio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11587.1000EA 65.8 EUR
1.11587.1000
Potassio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in methanol, Titripur® soluzione volumetrica, Supelco®
Potassio idrossido
Formula: KOH
Peso molecolare: 56,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II