2-Bromo-2-metilpropano ≥98% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Stabilization:
Stabilised with potassium carbonate
Purity: 98+%
CAS No.: 507-19-7
Molecular Formula: C4H9Br
Formula Weight: 137.02
Flash Point: 18°(64°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.210
Refractive Index: 1.4280
Appearance: Colourless
Melting Point: -20°
Boiling Point: 74-76°
Beilstein Reference: 1730892
Merck Reference: 14,1555
UN No.: 2342
MDL No.: MFCD00000125
Formula:
C₄H₉Br Peso molecolare: 137,02 g/mol Punto di ebollizione: 74…76 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1,210 Flash Pt: 18 °C (64 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000125 CAS Number: 507-19-7 EINECS: 208-065-9 UN: 2342 ADR: 3,II Merck Index: 13,01554 |