Polietilenglicole 600, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Synonyms:
PEG 600
MERP8.17004.9999
Polietilenglicole 600, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenglicole 600
Formula:
H(OCH₂CH₂)nOH Peso molecolare: 600 g/mol Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 17…22 °C Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 270 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081839 CAS Number: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...