Stampa…
Polietilenglicole 600 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Synonyms: PEG 600
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07486.1000EA 53.3 EUR
8.07486.1000 8.07486.9999 8.07486.5001
Polietilenglicole 600 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Polietilenglicole 600
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 600 g/mol
Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17…22 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 270 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 17 - 22 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 260 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Viscosity kinematic 14 - 17 mm2/s (20 °C) (50% solution)