Stampa…
Polietilenglicole 300, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: PEG 300
26600.293EA 50.9 EUR
26600.293
Polietilenglicole 300, TECHNICAL
Polietilenglicole 300
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 300 g/mol
Punto di fusione: –15…–10 °C
Densità: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 220 °C (coppa aperta)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Visualizza i codici
Identificazione Conforme