Stampa…
Polietilenglicole 1.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Synonyms: PEG 1.000
8.17009.5000EA 438 EUR
8.17009.5000 MERP8.17009.9999
Polietilenglicole 1.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Polietilenglicole 1.000
Formula: H(OCH₂CH₂)nOH
Peso molecolare: 1000 g/mol
Punto di ebollizione: ∼250 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 33…40 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081839
CAS Number: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 13,07651