Stampa…
Piombo 10000 mg/L in acido nitrico diluito (da Pb(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Fornitore: Merck
Certipur®
1.70372.0100EA 202 EUR
1.70372.0100
Piombo 10000 mg/L in acido nitrico diluito (da Pb(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Standard Standard cationici Standard di piombo
Certificazioni: Tracciabile a SRM da NIST