Stampa…
VWR® SFR™ Agarose
Fornitore: Avantor
VWR®
J234-250GEA 1100 EUR
J234-250G J234-100G J234-25G
VWR® SFR™ Agarose
Gel elettroforetici Agarosio e Acrilammide
Agarosio SFR™ (Super Fine Resolution) è un agarosio a alta risoluzione. Bande di DNA che differiscono in dimensioni da 2% possono essere risolti nell'intervallo da 200 a 1000 bp.
  • Risoluzione Super fine - risolve bande 238 e 242 bp
  • Basso punto di fusione
  • Esente da nucleasi e proteasi
Questo agarosio è adatto per l'analisi di AFLP (Amplified Fragment Length Polimorfismi), STR (Short Tandem Repeats). La bassa temperatura di fusione di agarosio SFR™ lo rende un mezzo eccellente per elettroforesi analitica e preparativa.