D(+)-Raffinosio pentaidrato
Fornitore: PanReac AppliChem
A6882.0100EA
237
EUR
A6882.0100
D(+)-Raffinosio pentaidrato
D(+)-Raffinosio pentaidrato
Formula:
C₁₈H₃₂O₁₆·5H₂O Peso molecolare: 594,52 g/mol Punto di fusione: 80 °C Densità: 1,516 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00071590 CAS Number: 17629-30-0 EINECS: 208-146-9 Merck Index: 12,08279 |