Etere di petrolio, 60…80 °C, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01774.2500EA
176
EUR
1.01774.2500
1.01774.1000
Etere di petrolio, 60…80 °C, EMSURE® per analisi, Supelco®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione:
60…80 °C (1013 hPa) Densità: 0,67 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS Number: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II |
Solubility | (25 °C) practically insoluble |
Boiling Point | 60 - 80 °C |
Vapor Pressure | 200 hPa (20 °C) |
Flash Point | -26 °C |
Explosion Limit | 1.0 - 7.4 %(V) |
Density | 0.68 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 240 °C |