  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"16"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads ~2 mm, with moisture indicator
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads Reag. Ph. Eur. 2 mm
Codice catalogo: (1.05743.1000)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.05743.1000
Codice articolo locale: MERC1.05743.1000
Descrizione:   Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
UOM:  1 * 1 kg
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC28464.295
Descrizione:   (adsorbimento di molecole più piccole di 4 µm di diametro)
UOM:  1 * 1 kg
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads 1-2 mm (0.04-0.08 in)
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads -8+12 (∼ 2mm), with indicator
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in pastiglie
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 16
  1  2  Prossimo
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping