Platino, black ≥98%, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19233.0005EA
2640
EUR
1.19233.0005
1.19233.9999
1.19233.0050
Platino, black ≥98%, Supelco®
Platino
Formula:
Pt Peso molecolare: 195,08 g/mol Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1769 °C Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS Number: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 1479 ADR: 5.1, Merck Index: 12,07689 |
Melting Point | 1770 °C |
Molar Mass | 195.08 g/mol |
Density | 21.45 g/cm3 |
pH | (H2O) not applicable |