Stampa…
Platino ≥99.9%, in polvere -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
38374.06EA 916 EUR
38374.06 38374.03 38374.77
Platino ≥99.9%, in polvere -325 mesh
Platino
Formula: Pt
Peso molecolare: 195,08 g/mol
Punto di ebollizione: 4530 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1773 °C
Densità: 21,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011179
CAS Number: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
UN: 3089
ADR: 4.1,II