Platino ≥99.997%, in filo, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornitore: Thermo Scientific
10956.BWEA
2280
EUR
10956.BW
10956.BS
10956.BP
Platino ≥99.997%, in filo, Premion®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Platino
Formula:
Pt Peso molecolare: 195,08 g/mol Punto di ebollizione: 3827 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 1769 °C Densità: 21,447 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS Number: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |