Stampa…
Silicone ≥99.999% (metals basis), in astine, Ø 2.5cm (0.98 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
39102.DMEA 471 EUR
39102.DM 39102.DO 39102.DH
Silicone ≥99.999% (metals basis), in astine, Ø 2.5cm (0.98 in)
Silicone
Formula: Si
Peso molecolare: 28,09 g/mol
Punto di ebollizione: 2355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1410 °C
Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635