Stampa…
Silicone ≥99.999%, in pezzi 15 cm (5.9 in) & down
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
39101.14EA 44.9 EUR
39101.14 39101.A4 39101.22 39101.A1
Silicone ≥99.999%, in pezzi 15 cm (5.9 in) & down
Silicone
Formula: Si
Peso molecolare: 28,09 g/mol
Punto di ebollizione: 2355 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1410 °C
Densità: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
Merck Index: 12,08635