Stampa…
Silicone ≥99.999% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
35662.18EA 265 EUR
35662.18 35662.09
Silicone ≥99.999% (metals basis), crystalline powder -325 mesh
Silicone
Formula: Si
Peso molecolare: 28,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00085311
CAS Number: 7440-21-3
EINECS: 231-130-8
UN: 1346
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,08635