Stampa…
Hai cercato: Mortai con pestelli
13  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In agata
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In agata
Fornitore: USBECK Laborgeräte
Descrizione: Mortar and pestle made of stainless steel.
Fornitore: Retsch GmbH
Descrizione: Agate. High quality with flawless grinding surface.
Fornitore: Kavalier
Descrizione: Mortai con pestelli, Altezza: 90 mm
Codice catalogo: (NUNC533669)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 533669
Codice articolo locale: NUNC533669
Descrizione: Mortai con pestelli, Kit sterile, Nunc™, HDPE
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (39791.KT)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 39791.KT
Codice articolo locale: ALFA39791.KT
Descrizione: Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (39792.KT)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 39792.KT
Codice articolo locale: ALFA39792.KT
Descrizione: Agate. High quality with flawless grinding surface.
UOM: 1 * 1 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (WITG7.405.210)
Fornitore: WITEG LABORTECHNIK GMBH
Codice articolo fornitore: 7.405.210
Codice articolo locale: WITG7.405.210
Descrizione: Mortar and pestle made of stainless steel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: LEMKE, GERD
Descrizione: Agata
Fornitore: LEMKE, GERD
Descrizione: Agata
Fornitore: FRITSCH
Descrizione: Mortai con pestelli, Pulverisette®, Ossido di zirconio, 10
Fornitore: SMITH SCIENTIFIC LTD
Descrizione: Borosilicate glass
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom