In PS vergine, sterili.
- Corpo monopezzo senza giunzioni
- Su ciascun flacone è stampato il numero di lotto per agevolare la rintracciabilità del prodotto
- Sterilizzazione con raggi gamma
- Certificazione di apirogenicità
- Il design con nervature offre un'area raddoppiata con le stesse dimensioni esterne
Flaconi cilindrici disponibili con superficie liscia o con nervature per un'area di coltura espansa. Tutti i flaconi vengono trattati per offrire un'adesione cellulare ottimale. La superficie Corning® CellBIND® migliora l'adesione cellulare in condizioni difficili, ad esempio con terreni con contenuto ridotto di siero o privi di siero, per una resa cellulare maggiore. Tutti i flaconi sono graduati, se non diversamente specificato.
Note: Corning recommends 0,2 to 0,3 ml of medium per cm² of growth area, and setting roller rack speeds to provide 0,5 to 1,0 min⁻¹.
Attenzione: I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904