Stampa…
Hai cercato: Sistemi di monitoraggio
34  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"34"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.30196.0021)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.30196.0021
Codice articolo locale: MERC1.30196.0021
Descrizione: Per carburante per aerei utilizzato nel trasporto aereo civile. Il carburante per aerei contiene una piccola quantità di acqua ed è quindi vulnerabile...
UOM: 1 * 20 Tests
MSDS
Codice catalogo: (1.31200.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.31200.0001
Codice articolo locale: MERC1.31200.0001
Descrizione: Kit per il controllo dell'igiene delle superfici nell'industria alimentare e delle bevande. Il kit comprende 50 strisce reattive e tre reagenti (ABC).
UOM: 1 * 50 pezzi
MSDS
Codice catalogo: (1.30100.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.30100.0001
Codice articolo locale: MERC1.30100.0001
Descrizione: Rapido monitoraggio quantitativo dell'igiene in liquidi e su superfici tramite bioluminescenza HY-LiTE® 2 viene fornito in una comoda e leggera borsa...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Un test semplice e rapido per il controllo dell'igiene della superficie di lavoro. Campi di applicazione: industria alimentare, settore della ristoraz...
Codice catalogo: (620-2624)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI620-2624
Descrizione: This device measures and displays air temperature and humidity as well as CO₂ concentration simultaneously.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: The ESC (Easy Surface Checking) swab range includes a new generation of sampling devices for microbiological examination of surfaces, especially recom...
Fornitore: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrizione: For microbial monitoring of pathogens on surfaces.
Codice catalogo: (620-2452)
Fornitore: EBRO
Codice articolo fornitore: 1348-0001
Codice articolo locale: EBRO1348-0001
Descrizione: For monitoring the CO₂ concentration, the ambient temperature and the relative humidity.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ERLAB (INCL. CAPTAIRE)
Descrizione: Halo Sense è stato progettato per monitorare continuamente la qualità dell'aria in laboratorio rispetto a diversi fumi e vapori. Halo Sense è disponib...
Fornitore: EBRO
Descrizione: L'EBI 40 è ideale per mappature di temperature elevate. In combinazione con la custodia ad isolamento termico (620-1804), consente un utilizzo a 250 °...
Codice catalogo: (TEST0563.4408)
Fornitore: TESTO
Codice articolo fornitore: 0563.4408
Codice articolo locale: TEST0563.4408
Descrizione: Instrument for long-term measurement and parallel determination of CO₂ concentration, humidity, air temperature and degree of turbulence in workplaces...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Rmoni Wireless
Descrizione: Sensor4lab is a tailor-made software for the pharmaceutical industry, allowing completely secure data transfers within existing lab systems. The wirel...
Fornitore: Rmoni Wireless
Descrizione: Sensor2web is a wireless monitoring system for permanent registration and surveillance of critical parameters. Typical applications include the temper...
Codice catalogo: (MMMPR10-222)
Fornitore: 3M Food Safety
Codice articolo fornitore: R10-222
Codice articolo locale: MMMPR10-222
Descrizione: Compatable with 3M™ Clean-Trace™ Surface Protein Plus Tests
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (MMMPATP10)
Fornitore: 3M Food Safety
Codice articolo fornitore: ATP10
Codice articolo locale: MMMPATP10
Descrizione: The Clean-Trace™ luminometer is a simple, quick and reliable handheld diagnostic tool to verify cleaning effectiveness and capture, store and manage d...
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (MMMPHWATP10)
Fornitore: 3M Food Safety
Codice articolo fornitore: HWATP10
Codice articolo locale: MMMPHWATP10
Descrizione: Designed to provide assurance that your 3M hygiene monitoring reagents and instruments are being stored and used correctly.
UOM: 1 * 10 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 34
no targeter for Bottom