Stampa…
Hai cercato: Polietilenglicole 6.000
10  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"10"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (8.07491.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 8.07491.1000
Codice articolo locale: MERC8.07491.1000
Descrizione: Polietilenglicole 6.000 per sintesi, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Codice catalogo: (81293-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 81293-1G
Codice articolo locale: SUPL81293-1G
Descrizione: Polietilenglicole 6.000, Supelco®
UOM: 1 * 1 g
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Polietilenglicole 6.000, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo: (442714K)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC442714K
Descrizione: Polietilenglicole 6.000 per biochimica
UOM: 1 * 500 g
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Polietilenglicole 6.000, TECHNICAL
Fornitore: TCI EUROPE
Descrizione: Polietilenglicole 6.000
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Polietilenglicole 6.000
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Polietilenglicole 6.000
Fornitore: Merck Millipore (Calbiochem‎)
Descrizione: Polietilenglicole 6.000, Calbiochem®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Descrizione: Polietilenglicole 6.000, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., SAFC®
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 10 of 10
no targeter for Bottom