Stampa…
Hai cercato: Polietilenglicole 200
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Polietilenglicole 200 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo: (81282-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 81282-1G
Codice articolo locale: SUPL81282-1G
Descrizione: Polietilenglicole 200, Supelco®
UOM: 1 * 1 g
Codice catalogo: (87081.320)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC87081.320
Descrizione: Polietilenglicole 200, GPR RECTAPUR®
UOM: 1 * 2,5 L
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Polietilenglicole 200
Codice catalogo: (B21918.0B)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: B21918.0B
Codice articolo locale: ALFAB21918.0B
Descrizione: Polietilenglicole 200
UOM: 1 * 1.000 g
Fornitore: TCI EUROPE
Descrizione: Polietilenglicole 200
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Descrizione: Polietilenglicole 200, EMPROVE® ESSENTIAL DAB 8, SAFC®
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom