Stampa…
Hai cercato: Polietilenglicole 1.000
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Polietilenglicole 1.000 per sintesi, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo: (81288-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 81288-1G
Codice articolo locale: SUPL81288-1G
Descrizione: Polietilenglicole 1.000, Supelco®
UOM: 1 * 1 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Polietilenglicole 1.000
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Polietilenglicole 1.000
Codice catalogo: (APOSOR1064-50G)
Fornitore: Apollo Scientific
Codice articolo fornitore: OR1064-50G
Codice articolo locale: APOSOR1064-50G
Descrizione: Polietilenglicole 1.000
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Spectrum Chemical
Descrizione: Polyethylene Glycol 1000, NF acts as a lubricant, coating the surfaces in aqueous and non-aqueous environments. 
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom