Stampa…
Hai cercato: Bifenile
8  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Bifenile per sintesi, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo: (35800-1G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 35800-1G
Codice articolo locale: SUPL35800-1G
Descrizione: Bifenile, Supelco®
UOM: 1 * 1 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Bifenile 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Bifenile ≥99%
Fornitore: TCI EUROPE
Descrizione: Bifenile
Codice catalogo: (EHERC10630000)
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Codice articolo fornitore: C10630000
Codice articolo locale: EHERC10630000
Descrizione: Bifenile
UOM: 1 * 0,25 g
Codice catalogo: (PROOLGC2610)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: LGC2610
Codice articolo locale: PROOLGC2610
Descrizione: Bifenile
UOM: 1 * 500 mg
Codice catalogo: (PROOCILULM17100.5)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: CILULM17100.5
Codice articolo locale: PROOCILULM17100.5
Descrizione: Bifenile
UOM: 1 * 500 mg
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom