  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Acido adipico
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"9"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Acido adipico per sintesi
Codice catalogo: (20115.365)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC20115.365
Descrizione:   Acido adipico ≥99%, TECHNICAL
UOM:  1 * 5 kg
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   Acido adipico ≥99%
Fornitore:  Acros Organics
Descrizione:   Acido adipico
Codice catalogo: (ICNA0215010190)
Fornitore:  MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 0215010190
Codice articolo locale: ICNA0215010190
Descrizione:   Soluble in methanol, ethanol, acetone; slightly soluble in cyclohexane; practically insoluble in benzene, petroleum ether.
UOM:  1 * 500 g
Fornitore:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Codice articolo fornitore: 1.00090.9029
Codice articolo locale: MERP1.00090.9029
Descrizione:   Acido adipico EMPROVE® exp Ph. Eur., NF, FCC, extra puro suitable for use as excipient E355
UOM:  1 * 25 kg
Codice catalogo: (SPCMAD130-45KGBL)
Fornitore:  Spectrum Chemical
Codice articolo fornitore: AD130-45KGBL
Codice articolo locale: SPCMAD130-45KGBL
Descrizione:   Acido adipico FCC
UOM:  1 * 45 kg
Codice catalogo: (EHERC10045900)
Fornitore:  EHRENSTORFER GMBH
Codice articolo fornitore: C10045900
Codice articolo locale: EHERC10045900
Descrizione:   Acido adipico
UOM:  1 * 0,25 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 9
  1  2  Prossimo