Stampa…
Hai cercato: Acido glutarico
6  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Acido glutarico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Acido glutarico ≥99%
Codice catalogo: (TCIAG0245-500G)
Fornitore: TCI EUROPE
Codice articolo fornitore: G0245-500G
Codice articolo locale: TCIAG0245-500G
Descrizione: Acido glutarico 50% in soluzione acquosa
UOM: 1 * 500 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Acido glutarico 99%
Fornitore: TCI EUROPE
Descrizione: Acido glutarico
Codice catalogo: (EHERC14034500)
Fornitore: EHRENSTORFER GMBH
Codice articolo fornitore: C14034500
Codice articolo locale: EHERC14034500
Descrizione: Acido glutarico
UOM: 1 * 0,25 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom