Stampa…
Hai cercato: 2-Metilidrochinone
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (8.20801.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 8.20801.0100
Codice articolo locale: MERC8.20801.0100
Descrizione: 2-Metilidrochinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 100 g
MSDS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: 2-Metilidrochinone 99%
Fornitore: TCI EUROPE
Descrizione: 2-Metilidrochinone ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: 2-Metilidrochinone ≥99%
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom